Merck
Todas las fotos(5)
Key Documents
HF135MC5PK
Millipore
Tarjetas de membrana HI-Flow Plus HF135
size 6 cm × 30.1 cm, pack of 5 laminated membrane cards
Sinónimos:
Membrana Hi-Flow Plus 135, HF, Hi-Flow, membrana de flujo lateral, membrana de inmunoanálisis, tarjeta de membrana
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
packaging
pack of 5 laminated membrane cards
Quality Level
parameter
135 sec/4 cm capillary flow rate
size
6 cm × 30.1 cm
General description
Las membranas Hi-Flow Plus están diseñadas y optimizadas para ser utilizadas en pruebas de flujo lateral para diagnóstico rápido que requieren una uniformidad y un rendimiento superiores. Las pruebas de flujo lateral facilitan la detección o cuantificación rápida y práctica de analitos tales como los anticuerpos y los antígenos presentes en muestras biológicas, como sangre, saliva y orina. Las membranas Hi-Flow™ Plus son ideales para dichas aplicaciones. Disponibles en una variedad de tiempos de flujo capilar y de opciones de refuerzo, elegir las membranas Hi-Flow™ Plus puede mejorar el rendimiento del ensayo y ofrecer flexibilidad para cumplir con una amplia gama de requisitos de diseño del ensayo. La Hi-Flow™ Plus 135 (HF135) es adecuada para análisis en los que se desea un equilibrio entre velocidad y sensibilidad. Este paquete Hi-Flow™ Plus 135 de muestra contiene 5 tarjetas de membrana preensambladas compuestas por membrana Hi-Flow™ Plus 135 en una tarjeta de plástico de refuerzo.
Application
La membrana Hi-Flow™ Plus es una materia prima fundamental adecuada para utilizar en una amplia gama de aplicaciones de pruebas de flujo lateral, como la determinación de enfermedades infecciosas (COVID-19, VIH, gripe, paludismo, ETS), así como en la salud de la mujer, la detección de biomarcadores, el análisis de drogas, el desarrollo de fármacos, las pruebas medioambientales, las aplicaciones agrícolas, la salubridad alimentaria, los análisis de calidad de productos y la salud animal.Las membranas Hi-Flow™ Plus son adecuadas para su uso con todas las técnicas de prueba de flujo lateral, incluidos los análisis de detección competitivos, tipo sándwich y múltiples. Están optimizadas para ser utilizadas en pruebas cualitativas y cuantitativas y combinan bien con partículas detectoras de flujo lateral como las nanopartículas de oro coloidal y las microesferas teñidas o fluorescentes, entre otras.Las membranas Hi-Flow™ Plus son adecuadas para su uso en pruebas de flujo lateral diseñadas para detectar analitos presentes en una amplia gama de matrices de muestras, como sangre, saliva, orina, hisopos nasofaríngeos, sudor, entre otras.
Features and Benefits
CARACTERÍSTICAS:
  • Química de superficie y flujo constantes, proceso de fabricación robusto
  • Química de superficie patentada optimizada para aplicaciones de flujo lateral
  • Alto nivel de calidad: MQ400
  • Socio y marca de confianza con décadas de experiencia en la fabricación de membranas
  • Gran capacidad de producción, elevados niveles de existencias, múltiples líneas de fabricación
  • Prácticos envases de muestras disponibles en varios formatos Cantidades a escala de fabricación disponibles para compras virtuales con envío inmediato.
Ofrecemos una solución completa; junto con las membranas Hi-Flow Plus ofrecemos materias primas para toda la secuencia de trabajo del flujo lateral, así como servicios de desarrollo analítico (incluye enlace a los servicios de desarrollo de pruebas de flujo lateral (sigmaaldrich.com))BENEFICIOS:
  • Tiempo de flujo capilar y grosor de la membrana constantes
  • La morfología de superficie superior permite una distribución de flujo uniforme y constante de los reactivos por la superficie de la membrana
  • Formación de líneas problema y de control nítidas, intensas y uniforme
  • Mejor sensibilidad de la prueba
  • Excelente uniformidad intra e interlote.
  • Mejor sensibilidad de la prueba
  • Excelente reproducibilidad Mejora de los rendimientos de fabricación de pruebas de flujo lateral.
  • Plazos de entrega rápidos.
  • Sin interrupción de suministro
  • Excelente soporte técnico
Legal Information
Hi-Flow is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
wgk_germany
WGK 3