Documentos
HCYTOMAG-60K
Millipore
Panel de microesferas magnéticas de citocinas/quimiocinas humanas MILLIPLEX® - Ensayo múltiple de inmunología
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in human serum, plasma and cell culture samples.
Sinónimos:
Human cytokine multiplex kit, Luminex® human cytokine immunoassay, Millipore human cytokine panel
About This Item
UNSPSC Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
Quality Level
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Milliplex®
assay range
accuracy: 87-107%
standard curve range: 3.2-10,000 pg/mL
inter-assay cv: 5-19%
intra-assay cv: 2-13%
technique(s)
multiplexing: suitable
detection method
fluorometric (Luminex xMAP)
shipped in
wet ice
General description
“Citocina” es un término general utilizado para un grupo diverso de proteínas y péptidos solubles que actúan como reguladores en condiciones normales y patológicas para modular las actividades funcionales de cada célula y cada tejido. Estas proteínas también intervienen en las interacciones directas entre las células y regulan los procesos que tienen lugar en el entorno extracelular. Las citocinas difieren de las hormonas en que actúan en un espectro más amplio de células diana. Además, a diferencia de las hormonas, no son producidas por células especializadas que están organizadas en glándulas especializadas. El grupo de proteínas citocinas consta de linfocinas, interferones, factores estimulantes de colonias y quimiocinas. La investigación en citocinas y quimiocinas desempeña un papel significativo en el logro de una comprensión más profunda del sistema inmunitario y su respuesta polifacética a la mayoría de los antígenos, así como cuadros clínicos como la enfermedad inflamatoria, las reacciones alérgicas, el síndrome del intestino irritable (IBD), la septicemia y el cáncer.
El panel 1 de citocinas/quimiocinas humanas MILLIPLEX® le permite concentrarse en el potencial terapéutico de las citocinas, así como en la modulación de la expresión de las citocinas.
La plataforma Luminex® xMAP® utiliza un formato de inmunoanálisis con microesferas magnéticas para conseguir la velocidad y la sensibilidad ideales destinadas a cuantificar varios analitos simultáneamente, lo que mejora de manera notable la productividad al tiempo que conserva un valioso volumen de muestra.
Tipo de panel: Citocinas/quimiocinas
Specificity
Reactividad cruzada
La reactividad cruzada entre los anticuerpos y cualquiera de los otros analitos de este panel es indetectable o insignificante.
Application
  • Analitos: sCD40L, EGF, Eotaxina/CCL11, FGF-2, ligando Flt-3, FRACTALQUINA, G-CSF, GM-CSF, GRO, IFN-α2, IFN-γ, IL-1α, IL-1β, IL-1RA, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-12 (p40), IL-12 (p70), IL-13, IL-15, IL-17A, IP-10, MCP-1, MCP-3, MDC (CCL22), MIP-1α, MIP-1β, PDGF-AA, PDGF-AB/BB, GRANTES, TGF-α, TNF-α, TNF-β,
  • VEGF Tipo de muestra recomendado: suero, plasma o lisado tisular/celular y sobrenadante de cultivo
  • Dilución recomendada de la muestra: Plasma o suero no diluidos. El sobrenadante de cultivo tisular puede requerir una dilución con un medio de control adecuado antes del análisis. Los productos RANTES, PDGF-AA y PDGF-AB/BB requieren una dilución 1:100 de las muestras de plasma o suero.
  • NOTA: RANTES, PDGF-AA y PDGF-AB/BB no pueden combinarse con otras citocinas de este panel debido a la dilución 1:100 requerida de las muestras de plasma o suero.
  • Tiempo de ejecución del análisis: Incubación primaria durante la noche o durante dos horas. Para obtener los mejores resultados, se recomienda una incubación durante la noche
  • Categoría de investigación: inflamación e inmunología
  • Subcategoría de investigación: Obesidad, trastornos metabólicos, inflamación y mecanismos autoinmunitarios
Features and Benefits
Diseñe su kit múltiple eligiendo los analitos disponibles en este panel.
Packaging
Placa de 96 pocillos
Storage and Stability
Almacenamiento recomendado para los componentes del kit a 2 - 8°C.
Other Notes
Sensibilidad: Consulte el protocolo del kit para conocer las sensibilidades de cada una de las citocinas o quimiocinas.
Tenga en cuenta: Debe seleccionarse el tipo de muestra al configurar este kit. RANTES, PDGF-AA y PDGF-AB/AA no pueden combinarse con otros analitos para suero/plasma.
Legal Information
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
target_organs
Respiratory Tract
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Visite la Librería de documentos
K L Jones et al.
Molecular psychiatry, 22(2), 273-279 (2016-05-25)
Immune abnormalities have been described in some individuals with autism spectrum disorders (ASDs) as well as their family members. However, few studies have directly investigated the role of prenatal cytokine and chemokine profiles on neurodevelopmental outcomes in humans. In the
Paolo Cassano et al.
The Australian and New Zealand journal of psychiatry, 51(1), 23-31 (2016-06-18)
There is mixed evidence in the literature on the role of inflammation in major depressive disorder. Contradictory findings are attributed to lack of rigorous characterization of study subjects, to the presence of concomitant medical illnesses, to the small sample sizes
Mark E Scott et al.
International journal of cancer, 133(5), 1187-1196 (2013-02-26)
Mechanisms for the control and resolution of human papillomavirus (HPV) infection of the cervix include the local production of cytokines, which control recruitment and function of cells integral to pathogen control. We established a cohort of women for long-term follow-up
Maternal obesity is associated with a lipotoxic placental environment.
Saben, J; Lindsey, F; Zhong, Y; Thakali, K; Badger, TM; Andres, A; Gomez-Acevedo, H; Shankar, K
Placenta null
Circulating biomarkers of pulmonary and extrapulmonary tuberculosis in children.
Pavan Kumar, N; Anuradha, R; Andrade, BB; Suresh, N; Ganesh, R; Shankar, J; Kumaraswami et al.
Clinical and Vaccine Immunology : CVI null