HATF07850
Immobilon® -NC Nitrocellulose Membrane
50 sheets, 7 cm x 8.4 cm, 0.45 µm pore size, Triton-free, nitrocellulose-based transfer membrane
Sinónimos:
Western blotting membrane, blotting membrane, nitrocellulose transfer membrane, transfer membrane
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Immobilon®-NC Transfer Membrane Mini Sheets, 50 sheets, 7 cm x 8.4 cm, 0.45 µm pore size, Triton-free, mixed cellulose esters transfer membrane
Materiales
mixed cellulose esters (MCE) membrane
nitrocellulose membrane
plain filter
white filter
Nivel de calidad
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Immobilon®
técnicas
western blot: suitable
filtro L × An
7 cm × 8.4 cm
tamaño de poro
0.45 μm pore size
capacidad
259 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
compatibilidad
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with India ink
for use with Ponceau¬S red
método de detección
colorimetric
fluorometric
radioactive
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Aplicación
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3