Key Documents
GSTF04700
Millipore
Membrana de filtración de MCE, tamaño de poro 0,22 μm
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white, Triton-free
Sinónimos:
Membrana de filtración MF-Millipore, sin Triton, tamaño de poro 0,22 µm
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Quality Level
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore
Millipore
parameter
18 mL/min-cm2 water flow rate
2 L/min-cm2 air flow rate
75 °C max. temp.
filter diam.
47 mm
thickness
150 μm
gravimetric extractables
<2%
color
white
refractive index
n/D 1.51
matrix
MF-Millipore
pore size
0.22 μm pore size
75 % porosity
capacity
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
bubble point
≥3.52 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
Application
  • Disoluciones biológicas
  • Contacto celular
  • Volúmenes muy pequeños que requieren superficies sin tensioactivos
  • Aislamiento de partículas similvíricas en aguas residuales
  • Agua de calidad para análisis de microplásticos
  • Unión a ácidos nucleicos, incluido el eDNA
Other Notes
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
  • Aplicación: Filtración general de laboratorio
  • Indicaciones de uso: Retención o eliminación de los contaminantes biológicos
  • Instrucciones de uso: La esterilización mediante filtración de un líquido a través de una membrana con un tamaño de poro de 0,2 μm (o menor) elimina eficazmente los contaminantes biológicos, como bacterias, hongos y levaduras. Para la retención selectiva de contaminantes biológicos de mayor tamaño, puede utilizarse filtración de los líquidos a través de membranas con tamaños de poro de 0,45 μm (o mayores) para atrapar y respaldar el crecimiento de los microorganismos para su cultivo y análisis posteriores
  • Condiciones de almacenamiento: Guardar en un lugar seco lejos de una fuente de calor
  • Condiciones de eliminación: Desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local aplicable.
Legal Information
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Emily Kuehn et al.
PloS one, 14(12), e0226156-e0226156 (2019-12-06)
Platynereis dumerilii is a marine segmented worm (annelid) with externally fertilized embryos and it can be cultured for the full life cycle in the laboratory. The accessibility of embryos and larvae combined with the breadth of the established molecular and