GF176
Proteína TGF-β-III recombinante humana
TGF-β-III (transforming growth factor beta III) is one of three closely related mammalian members of the large TGF-β superfamily.
Sinónimos:
Transforming Growth Factor Beta 3, TGF-Beta-3, TGF-Beta-III
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
impurezas
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg)
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
Información sobre el gen
human ... TGFB3(7043)
Descripción general
El TGF-β-III (factor de crecimiento transformante beta III) es uno de los tres miembros estrechamente relacionados en mamíferos de la gran superfamilia del TGFβ. TGF-β-I, TGF-β-II y TGF-β-III son citocinas muy pleiotrópicas de las que se ha propuesto que actúan como interruptores celulares que regulan procesos como la función inmunitaria, la proliferación y la transición mesenquimatosa epitelial. El TGF-β3 regula las moléculas implicadas en la adhesión celular y la formación de la matriz extracelular durante el proceso de desarrollo del paladar. El TGF-β3 desempeña también un papel esencial en el control del desarrollo de los pulmones en mamíferos y controla la cicatrización de las heridas regulando los movimientos de las células epidérmicas y dérmicas en la piel lesionada. El TGF-β-III recombinante es una proteína de 25,0 kDa compuesta por dos cadenas polipeptídicas de 112 aminoácidos idénticas unidas por un único enlace disulfuro.
Origen del producto: E. coli.
Aplicación
Categoría de investigación
Investigación en células madre
Investigación en células madre
Subcategoría de investigación
Factores de crecimiento y receptores
Factores de crecimiento y receptores
Calidad
Determinada por la capacidad del TGF-β-III’ para inhibir la proliferación de células HT-2 de ratón dependiente de la IL-4. La ED50 esperada es de ≤ 0,05 ng/ml, correspondiente a una actividad específica de ≥ 2 x 10^7 unidades/mg
Forma física
El producto se filtra a través de un filtro de 0,2 micras antes de la liofilización.
Almacenamiento y estabilidad
Conservar a -20°C durante un máximo de 6 meses desde de la fecha de recepción.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable