Documentos clave
GF003
Sigma-Aldrich
Fibroblast Growth Factor basic, human
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
Sinónimos:
Beta-FGF, FGF-2, Factor de crecimiento de unión a heparina 2, bFGF
About This Item
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Proteína factor de crecimiento de fibroblastos básico, humana recombinante,
biological source
human
Quality Level
assay
>95% (SDS-PAGE)
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
impurities
<0.1 EU/μg Endotoxin level (of FGF-b)
input
sample type neural stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type epithelial cells
NCBI accession no.
UniProt accession no.
General description
El factor de crecimiento de fibroblastos básico (FGF-b) es un factor de crecimiento de unión a la heparina que estimula la proliferación de una amplia variedad de células, entre ellas las mesenquimatosas, las neuroectodérmicas y las endoteliales. El FGF-b ejerce también una potente actividad angiogénica in vivo. El FGF-b humano es una proteína de 17,2 kDa que contiene 155 restos de aminoácidos.
El factor de crecimiento de fibroblastos básico (bFGF) es un factor de crecimiento de unión a heparina que estimula la proliferación de una amplia variedad de células, incluidas las mesenquimatosas, las neuroectodérmicas y las endoteliales. El bFGF también ejerce una potente actividad angiogénica in vivo. El bFGF humano es una proteína de 17,2 kDa que contiene 155 restos de aminoácidos. Xu, et al. demostraron que el bFGF actúa de forma sinérgica con el antagonista de la proteína morfogénica ósea (BMP) nogina para sostener la proliferación indiferenciada de las células madre embrionarias humanas (hES) en cultivo sin células nutritivas. El GF003-AF se desarrolló sin ingredientes de origen animal y se puede utilizar para el cultivo de células hES en un sistema de cultivo sin células nutritivas y sin productos de origen animal.
se expresa en E. coli
Application
El factor de crecimiento de fibroblastos básico (FGF-b) es un factor de crecimiento de unión a la heparina que estimula la proliferación de una amplia variedad de células, entre ellas las mesenquimatosas, las neuroectodérmicas y las endoteliales.
Para la mayoría de las aplicaciones in vitro, el bFGF ejerce su actividad biológica en el intervalo de concentraciones de 0,1 a 10,0 ng/ml. Las células que responden son (lista parcial): Células endoteliales, células mesenquimatosas. Las células ES humanas requieren concentraciones en el intervalo de 4 a 100 ng/ml, dependiendo del método de cultivo.
El usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Linkage
FA009-1
Physical form
Liofilizado a partir de una disolución 0,7 mg/ml en Tris 5 mM, pH 7,6 con NaCl 150 mM.
Storage and Stability
Mantenga el material liofilizado a -20°C hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta.
Aplicaciones generales:
Tras un centrifugado rápido, reconstituya en tampón fosfato 0,1 M, pH 6,8, a una concentración de 0,1-1,0 mg/ml. Reconstituido b
Analysis Note
En comparación con los patrones, el FGF-b humano de Chemicon es completamente activo desde el punto de vista biológico. El ED50 se determinó mediante la estimulación dosis-dependiente de la captación de timidina por parte de las células NIH3T3 que expresan receptores para FGF.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Alexander Brown et al.
Biomaterials, 243, 119921-119921 (2020-03-17)
In vitro tissue engineered models are poised to have significant impact on disease modeling and preclinical drug development. Reliable methods to induce microvascular networks in such microphysiological systems are needed to improve the size and physiological function of these models.
Ratchakrit Srikuea et al.
Scientific reports, 10(1), 8239-8239 (2020-05-20)
Skeletal muscle exhibits enormous plasticity throughout life, however, less is known regarding how the stages of growth regulate its local vitamin D system. Herein, we investigated serum 25(OH)D3 and Ca2+ levels along with the vitamin D system in skeletal muscle