Documentos clave
EZSH0SBB2
Millipore
Conexiones en espiga para la bomba EZ-Stream®
To replace IN and OUT original hose barbs
About This Item
UNSPSC Code:
41116500
NACRES:
NB.79
description
hose barb adapter
feature
repair kit
packaging
pkg of 2 numbers
manufacturer/tradename
EZ-Stream®
application(s)
bioburden testing
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
water monitoring
compatibility
for use with EZ-Stream®
General description
Las conexiones en espiga son sustitutas de las piezas originales si están rotas o en caso de una fuga en la bomba de vacío EZ-Stream® y garantizan la conexión correcta de los tubos. La bomba de vacío EZ-Stream® es una bomba de transferencia de líquido con un diseño compacto que hace que la bomba sea ideal para su uso tanto en la mesa de trabajo como en la campana de flujo laminar. Se incluyen dos conexiones en espiga y dos juntas tóricas para reemplazar las piezas conectadas a los tubos de entrada y salida.
Application
Las conexiones en espiga garantizan la conexión adecuada de los tubos de la bomba EZ-Stream® que se utiliza para el análisis microbiológico de cerveza, lácteos, agua embotellada, análisis de productos farmacéuticos, refrescos, sidra, bebidas isotónicas y vino.
Components
  • 2 conexiones en espiga
  • 2 juntas tóricas
Legal Information
EZ-STREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany