Key Documents
EZFITSAM1
Millipore
Sistema de filtración EZ-Fit®
1-place manifold For EZ-Fit® filtration units, stainless steel
Sinónimos:
Base del colector, Base del colector de filtración, Cabezal del colector, Colector EZ-Fit® para bomba de vacío EZ-Stream®, aplicación de alto rendimiento, Colector de filtración EZ-Fit®
About This Item
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NB.24
material
316L stainless steel
sterilization compatibility
autoclavable compatible
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
EZ-Fit®
application(s)
pharmaceutical
compatibility
for use with EZ-Fit® Manifold Filtration system.
General description
La base del distribuidor de filtración EZ-Fit® con 1 posición está diseñada exclusivamente para la filtración de muestras en el laboratorio. La construcción del distribuidor de filtración elimina todas las fuentes de contaminación con el uso repetido, ya que cada parte de la base del distribuidor se puede limpiar y esterilizar en autoclave.
La base del distribuidor de filtración EZ-Fit® puede alojar un cabezal de filtración, y el diseño ergonómico permite el funcionamiento bajo una campana de flujo laminar y libera espacio en la mesa de trabajo del laboratorio.
El sistema de válvula de 2 vías del colector de filtración evita que el usuario toque accidentalmente el cabezal de filtración al abrir o cerrar la válvula.
Application
La base del distribuidor de filtración EZ-Fit® con 1 posición se utiliza para llevar a cabo la filtración habitual de muestras de laboratorio. Pueden probarse muestras líquidas de materias primas, productos en proceso y productos terminados de diversas industrias utilizando el equipo.
Features and Benefits
Las siguientes características y beneficios están asociados con la base del colector de filtración EZ-Fit® :
  • Diferentes cabezales de filtración se adaptan a unidades de filtración reutilizables y desechables.
  • Cada componente es extraíble para una limpieza más profunda.
  • Piezas esterilizables en autoclave.
  • Conexiones de ajuste rápido para los tubos de vacío.
  • Altura reducida para un uso más fácil en la campana de flujo laminar
Packaging
EZFITBASE1 x1
EZFITMHTA1 x1
Analysis Note
La base del distribuidor de filtración EZ-Fit® con una posición puede filtrar una muestra problema por ciclo.
Legal Information
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-STREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Configured for
Referencia del producto
Descripción
Precios
Visite la Librería de documentos
Artículos
The EZ Product Family optimizes your microbial testing workflow to deliver reliable and reproducible microbial enumeration test results. The product lineup consists of filtration devices, manifolds, calibrated vacuum sources, and rapid microbial detection platforms.
The EZ Product Family optimizes your microbial testing workflow to deliver reliable and reproducible microbial enumeration test results. The product lineup consists of filtration devices, manifolds, calibrated vacuum sources, and rapid microbial detection platforms.
The EZ Product Family optimizes your microbial testing workflow to deliver reliable and reproducible microbial enumeration test results. The product lineup consists of filtration devices, manifolds, calibrated vacuum sources, and rapid microbial detection platforms.
The EZ Product Family optimizes your microbial testing workflow to deliver reliable and reproducible microbial enumeration test results. The product lineup consists of filtration devices, manifolds, calibrated vacuum sources, and rapid microbial detection platforms.