Documentos clave
CTGR02TP1
Millipore
Aervent® 0,2 µm, cartucho
pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 20 in. (51 cm), Code 0 (2-222; O-rings)
Sinónimos:
Aervent CTGR Cartridge Filter 20 in. 0.2 µm Code 0
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiales
PTFE
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Compatibilidad de esterilización
steam-in-place compatible
Línea del producto
Aervent®
Características
hydrophobic
fabricante / nombre comercial
Aervent®
Parámetros
≤48 mL/min nitrogen diffusion at 970 mbar (14 psig) and 23 °C (in 70/30% IPA/water)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C
1.8 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) (Reverse; intermittent)
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) (Reverse; Intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C (Forward)
técnicas
gas filtration: suitable
Longitud
20 in.
Anchura
2.7 in.
longitud nominal del cartucho
20 in. (51 cm)
Diámetro
6.9 cm (2.7 in.)
filtración área
1.3 m2
impurezas
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
extraíbles gravimétricos
≤70 mg/cartridge
Matriz
Aervent®
tamaño de poro
0.2 μm pore size
entrada
sample type gas
punto de burbuja
≥1100 mbar (16 psig), nitrogen with 70/30% IPA/water at 23 °C
código del cartucho
Code 0 (2-222; O-rings)
Descripción general
Configuración del dispositivo: Cartucho
Características y beneficios
Clasificado para la retención de aerosoles de una exposición total de 108–1010 unidades formadoras de placa de partículas víricas ΦX-174 a 85 Nm3/h (50 SCFM) por cartucho.
Envase
Bolsa doble de apertura fácil
Calidad
Retiene el aerosol líquido de Brevundimonas diminuta durante 21 días a una provocación mínima de 10⁷ UFC/cm²
Nota de preparación
Este producto se fabricó con una membrana de PTFE que cumple los criterios de filtro "no liberador de fibras" según lo definido en CFR 21 1210.3 (b) (6).
Método de esterilización
150 ciclos (100 directos/50 inversos) de 30 min a 145 °C
Nota de análisis
Extraíbles gravimétricos: después de 24 horas en una mezcla de IPA al 70/30 %/agua a temperatura ambiente controlada
HydroCorr: ≤1,5 ml/min a 2,6 bar por cartucho de 20 pulg.
Retención bacteriana
Se observó una capacidad de retención cuantitativa de las muestras de una concentración de provocación mínima de 1 x 10⁷ UFC/cm² de Brevundimonas diminuta utilizando la metodología ASTM® F838.
Otras notas
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
  • Aplicación: BioProcessing
  • Indicaciones de uso: reducción o eliminación de los microorganismos o del grado de contaminación microbiana
  • Instrucciones de uso: Consulte la guía de Procedimientos de análisis de la integridad y de la esterilización a vapor (Steam Sterilization & Integrity Testing Procedures) y la primera página de la Guía de inspección visual (Visual Inspection Guide)
  • Condiciones de almacenamiento: guardar en un lugar seco
  • Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Información legal
AERVENT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials