Merck
CGEP72TP3
Millipore
Millipore Express® SHF 0.2µm Cartridge 20
Code 7 Silicone, Autoclavable and SIP
Sinónimos:
Millipore Express SHF Cartridge Filter 20 in. 0.2 μm Code 7 Silicone
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Nombre del producto
Millipore Express® SHF, Cartucho, pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm), Code 7, silicone seal
Materiales
polyethersulfone
polypropylene
polypropylene support
polysulfone
silicone seal
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
esterilidad
non-sterile
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Línea del producto
EMPROVE® Filter
Millipore Express®
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Millipore Express®
Parámetros
≤60 mL/min air diffusion at 2.75 bar (40 psig) and 23 °C (in water)
0.07 bar max. inlet pressure (1 psi) at 135 °C (Reverse)
0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) at 135 °C (Forward)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
1700 bar max. differential pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
2.07 bar max. inlet pressure (30 psi) at 25 °C (Reverse)
2100 mbar max. differential pressure (30 psi) at 25 °C (Reverse)
340 mbar max. differential pressure (5 psi) at 135 °C (Forward)
69 mbar max. differential pressure (1 psi) at 135 °C (Reverse)
6900 mbar max. differential pressure (100 psi) at 25 °C (Forward)
7 bar max. inlet pressure (100 psi) at 25 °C (Forward)
técnicas
sterile filtration: suitable
Longitud
20 in.
Anchura
2.7 in.
longitud nominal del cartucho
20 in. (50 cm)
Diámetro
6.9 cm (2.7 in.)
filtración área
1.08 m2
impurezas
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matriz
Millipore Express® SHF
tamaño de poro
0.2 μm pore size
entrada
sample type liquid
punto de burbuja
≥4000 mbar (58 psig), air with water at 23 °C
código del cartucho
Code 7
Descripción general
Configuración del dispositivo: Cartucho
Envase
Bolsa doble de apertura fácil
Otras notas
Estos productos se han fabricado en una instalación que sigue las Buenas prácticas de fabricación de la FDA.
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
  • Aplicación: BioProcessing
  • Indicaciones de uso: reducción o eliminación de los microorganismos o de la contaminación microbiana
  • Instrucciones de uso: consulte las instrucciones de humectación en el manual del usuario de los filtros con membrana MILLIPORE EXPRESS® 
  • Condiciones de conservación: Consulte el manual del usuario de los filtros con membrana MILLIPORE EXPRESS®
  • Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Nota de preparación
Este producto se fabricó con una membrana Millipore Express® que cumple los criterios de un filtro "no liberador de fibras" según lo definido en CFR 21 1210.3 (b) (6).
Método de esterilización
25 ciclos directos o 22 ciclos directos y 3 inversos de vapor in situ (SIP) de 30 min a 135 °C; 25 ciclos de autoclave de 60 min a 126 °C
Nota de análisis
Cumplirá los requisitos de la prueba de sustancias oxidables de la USP después de un lavado con ≥2 l de agua
Retención bacteriana
Se observó una capacidad de retención cuantitativa de las muestras de una concentración de provocación mínima de 1 x 10⁷ UFC/cm² de Brevundimonas diminuta utilizando la metodología ASTM® F838.
TOC/conductividad
Después de la esterilización y una descarga controlada de 20 l de agua, las muestras exhibieron menos de 500 ppb de TOC según la USP <64> y menos de 1,3 µS/cm según la USP <64> a 25 °C.
Información legal
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany