Documentos clave
CDRC4050HG
Milli-Q
Cartucho de ósmosis inversa
Produces Reverse Osmosis water at a flow rate of 144L/h at 1 bar, For water purification with Elix® Gulfstream systems
About This Item
Código UNSPSC:
41104214
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
envase
pkg of 1 unit
Parámetros
2.4 L/min flow rate at 1 bar
resistividad
>10.0 MΩ-cm (at 25 °C)
impurezas
<10 cfu/mL Bacteria
residuos de carbono orgánico total (TOC)
<500 ppb
tamaño de poro
<0.22 μm pore size
conductividad
<0.1 μS/cm
compatibilidad
for use with Elix® Gulfstream
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
La membrana de ósmosis inversa elimina del 95 % al 99 % de los contaminantes, incluidos iones, partículas, bacterias y moléculas orgánicas.
Aplicación
Para los sistemas Elix® Gulfstream
Información legal
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany