Documentos clave
BX0483
Supelco
Alcohol bencílico
Meets ACS Specifications GR ACS
Sinónimos:
Bencenometanol
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
108.14
Beilstein:
878307
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número índice de la CE:
202-859-9
bp:
203-205 °C (lit.)
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
densidad de vapor
3.7 (vs air)
presión de vapor
0.07 hPa ( 20 °C)
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
817 °F
dilution
(for analytical testing)
impurezas
≤0.01% Benzaldehyde
≤0.01 meq/g Acidity
≤0.02% Acetophenone
residuo de evap.
≤0.05%
color
APHA: ≤20
índice de refracción
n20/D 1.539 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point 101 °C
solubilidad
40 g/L
densidad
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
Clave InChI
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Meets ACS Specifications GR ACS
Envase
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Nota de análisis
Acetophenone0.02% maxAcidity0.01meq/g maxAssay (GC)99.0% minBenzaldehyde0.01% maxChlorinated compoundsTo pass testColor (APHA)20 maxEvaporation residue0.05% maxFormClear liquidIdentificationTo pass testRefractive index (n 20/D)1.539-1.541Residue after ignition0.005% maxSpecific Gravity at 25/25°C1.042-1.047
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
213.8 °F - DIN 51758
Punto de inflamabilidad (°C)
101 °C - DIN 51758