BM-1E
Auto2D® Electrode Chip
Auto2D® Electrophoresis Device
Sinónimos:
2D Electrophoresis, 2DE, Electrode, Electrode Chip, IEF, SDS-PAGE
About This Item
Productos recomendados
product line
Auto2D®
compatibility
Auto2D® Electrophoresis Device
storage temp.
room temp
General description
Application
- Differential proteomic analysis
- Post-translational modification
- Protein Isoforms
- Western Blotting
Storage and Stability
Artículos
El dispositivo de electroforesis 2-D Auto2D® automatiza por completo los métodos de electroforesis bidimensional difíciles de una manera rápida, fácil y reproducible. Localice proteínas difíciles de encontrar utilizando el sistema Auto2D® en menos de dos horas con una gran reproducibilidad.
Auto2D® automates difficult 2D electrophoresis methods for protein localization with high reproducibility in under two hours.
El dispositivo de electroforesis 2-D Auto2D® automatiza por completo los métodos de electroforesis bidimensional difíciles de una manera rápida, fácil y reproducible. Localice proteínas difíciles de encontrar utilizando el sistema Auto2D® en menos de dos horas con una gran reproducibilidad.
El dispositivo de electroforesis 2-D Auto2D® automatiza por completo los métodos de electroforesis bidimensional difíciles de una manera rápida, fácil y reproducible. Localice proteínas difíciles de encontrar utilizando el sistema Auto2D® en menos de dos horas con una gran reproducibilidad.
Protocolos
The Auto2D® Automated 2-D Gel Electrophoresis Device video and detailed protocol provide reliable methods to prepare your samples and operate the Auto2D® Device.
The Auto2D® Automated 2-D Gel Electrophoresis Device video and detailed protocol provide reliable methods to prepare your samples and operate the Auto2D® Device.
The Auto2D® Automated 2-D Gel Electrophoresis Device video and detailed protocol provide reliable methods to prepare your samples and operate the Auto2D® Device.
The Auto2D® Automated 2-D Gel Electrophoresis Device video and detailed protocol provide reliable methods to prepare your samples and operate the Auto2D® Device.
Contenido relacionado
Auto2D® 2-D Gel Electrophoresis Device frequently asked questions for 2-D PAGE and additional 2DE protein separation workflow needs.