Documentos clave
AX1699KC
Supelco
Solvent KC
AQUASTAR®
Sinónimos:
Karl Fischer
About This Item
Código UNSPSC:
41115601
Nivel de calidad
Formulario
liquid
temperatura de transición
flash point 55.6 °C
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
Aplicación
AQUASTAR
Contains dichloromethane for enhanced solubility of oils and fats when testing aldehydes and ketones.
AX1699KC-6 is packaged in 38/430 glass bottles
AX1699KC-5 is packaged in 38/430 poly coated glass bottles
Nota de análisis
Color: Colorless
Form: Clear liquid
Performance: To pass test
Water (H2O): 0.06-0.10%
Información legal
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Immune system, thymus
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
132.1 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
55.6 °C