Documentos clave
AX1222
Supelco
Ammonium Acetate
HPLC, Meets ACS Specifications
Sinónimos:
Ammonium Acetate, buffers
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H7NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
77.08
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
211-162-9
Quality Level
assay
≥98.0%
form
crystals
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.005% Insoluble matter
ign. residue
≤0.01%
pH
6.7-7.3 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
114 °C
solubility
1480 g/L
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
cation traces
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
UV absorption
λ: 254 nm Amax: ≤0.02
λ: 280 nm Amax: ≤0.01
λ: 350 nm Amax: ≤0.01
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
InChI key
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Application
HPLC, Meets ACS Specifications
Analysis Note
Assay98.0% minChloride (Cl)5ppm maxFormWhite crystalsHeavy metals (as Pb)5ppm maxInsoluble matter0.005% maxIron (Fe)5ppm maxNitrate (NO3)0.001% maxResidue after ignition0.01% maxSulfate (SO4)0.001% maxUV Absorbance (1 M, water, 254 nm)0.02AU maxUV Absorbance (1 M, water, 280 nm)0.01AU maxUV Absorbance (1 M, water, 350 nm)0.01AU maxpH of a 5% solution at 25°C6.7-7.3
Storage Class
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
Ver todo