Documentos clave
ATTP01300
Millipore
Membrana de filtración de policarbonato, tamaño de poro 0,8 μm
Isopore, filter diam. 13 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Isopore Membrane Filter
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiales
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Isopore
Millipore
Parámetros
125 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
140 °C max. temp.
4.08 L/min-cm2-psi air flow rate
~85 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
diám. del filtro
13 mm
grosor
25 μm
extraíbles gravimétricos
<1%
índice de refracción
n/D 1.6
Matriz
Isopore
tamaño de poro
0.8 μm pore size
5-20 % porosity
punto de burbuja
≥1.17 bar, air with water at 23 °C
Condiciones de envío
ambient
Aplicación
  • Reflective light microscopy
  • SEM analysis
  • Gravimetric analysis
  • Air monitoring
  • Asbestos monitoring
  • Microplastics analysis
  • Microplastics analysis grade water
Información legal
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany