Documentos clave
ABN185
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-alfa-B-cristalina
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Alpha-crystallin B chain, Alpha(B)-crystallin, Heat shock protein beta-5, Renal carcinoma antigen NY-REN-27, Rosenthal fiber component
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
bovine, human, rat
species reactivity (predicted by homology)
horse (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), ox (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
bovine ... Cryab(281719)
human ... CRYAB(1410)
mouse ... Cryab(12955)
rat ... Cryab(25420)
General description
La alfa-B-cristalina es una proteína estructural importante en el cristalino del ojo de los vertebrados, pero también se encuentra en los músculos cardíaco y esquelético, los riñones y el cerebro. También se ha observado que la alfa B-cristalina es un componente de las fibras de Rosenthal y un marcador tisular constante de los focos epilépticos. Se presenta como grandes agregados de hasta 106 Da, compuestos por dos proteínas, la α A y la αB-cristalina. El gen αA codifica un polipéptido de 173 residuos, mientras que el gen αB-cristalina codifica un polipéptido de 175 residuos. αLa B-cristalina, al igual que las pequeñas proteínas de choque térmico (sHsp), es inducida por el calor o el choque osmótico y su expresión aumenta a consecuencia del estrés. αLa α-cristalina y las sHsp protegen a otras proteínas de la agregación inducida por el calor. Las otras dos familias de cristalina, la β y la ɣ, son homólogas entre sí pero no con la familia α de las sHsp.
Specificity
Este anticuerpo reconoce el extremo N-terminal N de la alfa-B-cristalina.
Immunogen
Epítopo: N-terminal
Péptido lineal conjugado con KLH correspondiente al N-terminal de la alfa B-cristalina humana.
Application
Análisis inmunohistoquímico: Una dilución 1:1 000 de un lote representativo detectó la cadena B de alfa-cristalina en tejido fibroso de cristalino de rata. Una dilución 1:2 000 de un lote representativo detectó la cadena B de alfa-cristalina en tejido fibroso de cristalino de rata fuerte (datos no proporcionados). Una dilución 1:1 000 de un lote representativo detectó la cadena B de alfa-cristalina en tejido fibroso muscular fuerte (tampoco se proporcionaron datos). Se recomienda utilizar una dilución 1:2 000 sólo para tejido fibroso de cristalino de rata fuerte.
Análisis mediante inmunotransferencia Western: 0,05 µg/ml de este anticuerpo detectaron la cadena B de alfa-cristalina en 10 µg de lisado renal humano y hepático bovino.
Categoría de investigación
Neurociencia
Este anticuerpo anti-alfa B-cristalina está validado para utilizar en WB, IH(P) para la detección de alfa B-cristalina.
Subcategoría de investigación
Neurociencia del desarrollo
Quality
Evaluada por inmunoelectrotransferencia en lisado de cristalino de ternera.
Análisis mediante imunoelectrotransferencia: 0,05 µg/ml de este anticuerpo detectó la cadena alfa-cristalina B en 10 µg de lisado de cristalino de ternero.
Target description
~20 kDa observados. Pueden observarse bandas no caracterizadas a ~37 y 43 kDa en algunos lisados celulares.
Physical form
Purificado por afinidad
Suero policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 0,150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de cristalino bovino, riñón humano y tejido renal bovino
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Fermin Moreno et al.
PloS one, 12(6), e0178093-e0178093 (2017-06-09)
The co-occurrence of the c.709-1G>A GRN mutation and the p.A152T MAPT variant has been identified in 18 Basque families affected by frontotemporal dementia (FTD). We aimed to investigate the influence of the p.A152T MAPT variant on the clinical and neuropathological
Sandip K Nandi et al.
Glycoconjugate journal, 38(3), 347-359 (2020-11-28)
Proteins in the eye lens have negligible turnover and therefore progressively accumulate chemical modifications during aging. Carbonyls and oxidative stresses, which are intricately linked to one another, predominantly drive such modifications. Oxidative stress leads to the loss of glutathione (GSH)
AAV2-Mediated Expression of HspB1 in RGCs Prevents Somal Damage and Axonal Transport Deficits in a Mouse Model of Ocular Hypertension.
Nam, et al.
Translational vision science & technology, 11, 8-8 (2022)
Sandip K Nandi et al.
The Journal of biological chemistry, 295(17), 5701-5716 (2020-03-19)
Lens proteins become increasingly cross-linked through nondisulfide linkages during aging and cataract formation. One mechanism that has been implicated in this cross-linking is glycation through formation of advanced glycation end products (AGEs). Here, we found an age-associated increase in stiffness
Sandip K Nandi et al.
Experimental eye research, 182, 1-9 (2019-03-09)
Acetylation of lysine residues occurs in lens proteins. Previous studies have shown an improvement in the chaperone activity of αA-crystallin upon acetylation. Sirtuins are NAD+-dependent enzymes that can deacylate proteins. The roles of sirtuins in regulating the acetylation of lens