Documentos clave
AB5320C3
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-proteoglucano sulfato de condroitina NG2, conjugado con Cy3
from rabbit, CY3 conjugate
Sinónimos:
Chondroitin sulfate proteoglycan 4, Chondroitin sulfate proteoglycan NG2, Melanoma chondroitin sulfate proteoglycan, Melanoma-associated chondroitin sulfate proteoglycan
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
CY3 conjugate
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
rat
reactividad de especies (predicha por homología)
mouse (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CSPG4(1464)
mouse ... Cspg4(121021)
rat ... Cspg4(81651)
rhesus monkey ... Cspg4(713086)
Descripción general
El NG2 es un proteoglucano de sulfato de condroitina integral de membrana de gran peso molecular. Se encuentra en las superficies de una clase inusual de células gliales dentro del sistema nervioso central en desarrollo y maduro que tienen las propiedades de células precursoras de oligodendrocitos (es decir, células progenitoras O-2A). El NG2 se encuentra también en las superficies de los condroblastos, las células endoteliales capilares en proliferación, algunas líneas celulares de melanoma humano, y en los blastos leucémicos en la leucemia linfoblástica aguda infantil. Es probable que el proteoglucano NG2 desempeñe un papel en la regulación de la motilidad celular, el crecimiento axonal y las respuestas celulares al factor de crecimiento derivado de plaquetas.
Especificidad
Este anticuerpo identifica el proteoglucano intacto y la proteína central por WB y ELISA. Cuando las células precursoras de oligodendrocitos (es decir, células progenitoras O-2A) se tiñen vivas, la tinción aparece como agrupaciones en la superficie celular. Este anticuerpo no tiñe bien los oligodendrocitos diferenciados.
Inmunógeno
Proteoglucano sulfato de condroitina NG2 de rata purificado por inmunoafinidad.
Aplicación
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-proteoglucano sulfato de condroitina NG2, conjugado con Cy3, es un anticuerpo contra el proteoglucano sulfato de condroitina NG2 para utilizar en ICC e IHC.
Subcategoría de investigación
Enfermedades neurodegenerativas
Calidad
Evaluada mediante inmunocitoquímica en células precursoras de oligodendrocitos de rata.
Análisis mediante inmunocitoquímica: una dilución 1:100 de este anticuerpo detectó el NG2 en células precursoras de oligodendrocitos de rata. Realizado sin Triton.
Descripción de destino
El anticuerpo progenitor no conjugado (Nº de ref. AB5320) tiene un peso molecular observado de ~270-300 kDa
Forma física
Policlonal de conejo purificada conjugada con Cy3 en PBS con azida sódica al 0,1 % y 15 mg/ml de BSA.
Proteína A purificada
Almacenamiento y estabilidad
Conservar refrigerado entre 2 y 8°C protegido de la luz en alícuotas no diluidas durante un máximo de 6 meses desde la fecha de recepción.
Nota de análisis
Control
Células precursoras de oligodendrocitos de rata o humanos
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Yi Sun et al.
Science translational medicine, 13(604) (2021-07-30)
The immature and dysfunctional vascular network within solid tumors poses a substantial obstacle to immunotherapy because it creates a hypoxic tumor microenvironment that actively limits immune cell infiltration. The molecular basis underpinning this vascular dysfunction is not fully understood. Using
Nadine Reichhart et al.
Diabetologia, 60(1), 202-211 (2016-10-06)
Although the renin-angiotensin system plays an important role in the progression of diabetic retinopathy, its influence therein has not been systematically evaluated. Here we test the suitability of a new translational model of diabetic retinopathy, the TetO rat, for addressing
Daniel Bormann et al.
Nature communications, 15(1), 6232-6232 (2024-07-24)
Neuroglia critically shape the brain´s response to ischemic stroke. However, their phenotypic heterogeneity impedes a holistic understanding of the cellular composition of the early ischemic lesion. Here we present a single cell resolution transcriptomics dataset of the brain´s acute response
Tamás Kovács-Öller et al.
International journal of molecular sciences, 21(7) (2020-04-09)
The nervous system demands an adequate oxygen and metabolite exchange, making pericytes (PCs), the only vasoactive cells on the capillaries, essential to neural function. Loss of PCs is a hallmark of multiple diseases, including diabetes, Alzheimer's, amyotrophic lateral sclerosis (ALS)
Elena Ivanova et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 37(32), 7580-7594 (2017-07-05)
Adequate blood flow is essential to brain function, and its disruption is an early indicator in diseases, such as stroke and diabetes. However, the mechanisms contributing to this impairment remain unclear. To address this gap, in the diabetic and nondiabetic