Key Documents
AB5087
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-hormona estimulante de melanocitos α
serum, Chemicon®
Sinónimos:
alpha-MSH, POMC, Pro-opiomelanocortin, Corticotropin-lipotropin precursor
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
sheep
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity (predicted by homology)
mammals
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... POMC(5443)
Specificity
Específico para la hormona estimulante de melanocitos alfa (aMSH), C-terminal.
Immunogen
MSH conjugada con tiroglobulina bovina.
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-hormona estimulante de los melanocitos α, detecta el nivel de la hormona estimulante de los melanocitos y se ha publicado y validado para utilizar en IH, RIA.
Inmunohistoquímica: 1:10 000-1:50 000 en tejido congelado fijado con paraformaldehído al 4 %.
RIA: 1:250.000-1:300.000.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Metabolismo de control del CNS
Hormonas y receptores
Physical form
Sin purificar
Suero de oveja. Líquido No contiene conservantes.
Storage and Stability
Mantener durante 1 año a -20°C desde la fecha de envío. Distribuir en alícuotas para evitar congelaciones y descongelaciones repetidas. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial original después de descongelar y antes de retirar la tapa.
Analysis Note
Control
Hipotálamo
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Processing and sorting of the prohormone convertase 2 propeptide.
Muller, L; Cameron, A; Fortenberry, Y; Apletalina, EV; Lindberg, I
The Journal of Biological Chemistry null
Shona L Kirk et al.
PloS one, 4(6), e5870-e5870 (2009-06-12)
Hypothalamic systems which regulate appetite may be permanently modified during early development. We have previously reported hyperphagia and increased adiposity in the adult offspring of rodents fed an obesogenic diet prior to and throughout pregnancy and lactation. We now report
Maja Cigrovski Berkovic et al.
Neuroendocrinology, 99(2), 75-84 (2014-04-02)
Although previously considered rare, recent epidemiological studies have revealed that the incidence (3.6/100,000) and prevalence (35/100,000) of gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors (GEP-NETs) has increased over the past few decades. Despite the progress in the understanding of GEP-NET molecular biology, there is
Fumihiko Maekawa et al.
Frontiers in synaptic neuroscience, 5, 7-7 (2013-10-10)
We previously reported that the type 2 diabetic Goto-Kakizaki (GK) rats at young adult ages (6-12 weeks) exhibited increased visceral fat mass and hyperleptinemia, due to hyperphagia caused primarily by neuropeptide Y (NPY) overexpression in the hypothalamic arcuate nucleus. Later
B E Grayson et al.
Endocrinology, 151(4), 1622-1632 (2010-02-24)
The hypothalamic melanocortin system, which controls appetite and energy expenditure, develops during the third trimester in primates. Thus, maternal nutrition and health may have a profound influence on the development of this system. To study the effects of chronic maternal