AB15568
Anti-Aquaporin 7 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
AQP7
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
mouse, rat
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... AQP7(364)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Immunohistochemistry on rat testis sections.
Immunocytochemistry: 1:800 using 3T3-L1 adipocytes.
Dilutions should be made using a carrier protein such as BSA (1-3%).
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Included free of charge with the antibody is 40 μg of control antigen (lyophilized powder). The stock solution of the antigen can be made up using 100 μL of sterile deionized water. For negative control, preincubate 1 μg of peptide with 1 μg of antibody for one hour at room temperature. Optimal concentrations must be determined by the end user.
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3