AAWG047S6
Membrana de filtración S-Pak®
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.8 μm, filter diam. 47 mm, white gridded membranes for microbiological analysis of beverages
Sinónimos:
Membrane filters, Semi-permeable membranes, S-Pak Filters 0.8µm 47mm white gridded
About This Item
Productos recomendados
Materiales
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
white filter
Agency
ISO 7704
esterilidad
sterile; ethylene oxide treated
Características
easily wetted with water
fabricante / nombre comercial
S-Pak®
Diámetro
47 mm
diám. del filtro
47 mm
tamaño de poro
0.8 μm pore size
entrada
sample type beverage(s)
sample type wine
sample type bottled water
sample type sport drink
sample(s) (environmental)
sample type soft drink
sample type pharmaceutical(s)
sample type cider
sample type beer
sample type food(s)
sample type cosmetics
aplicaciones
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
compatibilidad
for use with Microfil® Filtration Unit
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Aplicación
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Contenido relacionado
S-Pak® membrane filters for microbial bioburden testing