Documentos clave
8.55127
Sigma-Aldrich
NovaSyn® TGR A resin
Novabiochem®
About This Item
Código UNSPSC:
13111023
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Línea del producto
NovaSyn® TG
Novabiochem®
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
amine
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
Special version NovaSyn TGA resin (855005) with increased swelling properties that is designed for the synthesis of long peptides (>50 residues). In comparative tests, this resin was found to be superior to Chemmatrix and standard Tentagel resins [1].
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Información legal
NOVASYN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable