Documentos clave
8.52042
Sigma-Aldrich
Fmoc-Lys(Ac)-OH
Novabiochem®
Sinónimos:
Fmoc-Lys(Ac)-OH, N-α-Fmoc-N-ε-acetyl-L-lysine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H26N2O5
Número de CAS:
Peso molecular:
410.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
≥97.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
amine
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N([C@@H](CCCCNC(=O)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C23H26N2O5/c1-15(26)24-13-7-6-12-21(22(27)28)25-23(29)30-14-20-18-10-4-2-8-16(18)17-9-3-5-11-19(17)20/h2-5,8-11,20-21H,6-7,12-14H2,1H3,(H,24,26)(H,25,29)(H,27,28)/t21-/m0/s1
Clave InChI
HQLBYVWJOXITAM-NRFANRHFSA-N
Descripción general
Building block for introduction of N-ε-acetyl-lysine amino-acid residues by Fmoc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Ligadura / enlace
Replaces: 04-12-1086
Nota de análisis
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable