8.45501
Thiourea
for photovoltaic
Sinónimos:
Thiourea, Thiocarbamide
Formulario
solid
temp. de autoignición
440 °C (Dust)
potencia
1750 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6-8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
169-173 °C
solubilidad
137 g/L
densidad
1.405 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
640 kg/m3
temp. de almacenamiento
no temp limit
cadena SMILES
S=C(N)N
InChI
1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
Clave InChI
UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Identity (IR): passes test
Appearance of solution (50 g/l; water): clear to nearly clear and colourless
Appearance (visual): white to off white crystalin powder
Melting point: 174 - 178 °C
Al (Aluminium): ≤ 5 ppm
As (Arsenic): ≤ 5 ppm
Co (Cobalt): ≤ 5 ppm
Cr (Chromium): ≤ 5 ppm
Cu (Copper): ≤ 5 ppm
Fe (Iron): ≤ 5 ppm
Mn (Manganese): ≤ 5 ppm
Ni (Nickel): ≤ 5 ppm
Pb (Lead): ≤ 5 ppm
Sb (Antimony): ≤ 5 ppm
Sn (Tin): ≤ 5 ppm
Zn (Zinc): ≤ 5 ppm
Sulfated ash (600 °C): ≤ 0.1 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 0.5 %
Sensitivity to bismuth: passes test
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3