Documentos clave
8.41613
Sigma-Aldrich
Thiosalicylic acid
for synthesis
Sinónimos:
Thiosalicylic acid, 2-Mercaptobenzoic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
154.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
205-704-3
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (acidimetric)
Formulario
crystals
mp
165-166 °C (sublimed)
densidad
1.49 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Sc1c(cccc1)C(=O)O
InChI
1S/C7H6O2S/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)10/h1-4,10H,(H,8,9)
Clave InChI
NBOMNTLFRHMDEZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Assay (acidimetric): ≥ 98,0 %(m)
Identity (IR): conforms
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3