Documentos clave
8.41562
Sigma-Aldrich
DL-Norvaline
for synthesis
Sinónimos:
DL-Norvaline, DL-2-Aminovaleric acid, DL-2-Aminopentanoic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H11NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
117.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
212-082-7
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Formulario
powder
mp
303 °C
solubilidad
83.9 g/L
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
NC(CCC)C(=O)O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
Clave InChI
SNDPXSYFESPGGJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable