Documentos clave
8.41439
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorophenyl isocyanate
for synthesis
Sinónimos:
2,4-Dichlorophenyl isocyanate, Isocyanic acid 2,4-dichlorophenyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H3Cl2NO
Número de CAS:
Peso molecular:
188.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número índice de la CE:
220-040-4
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥97.0% (GC)
Formulario
crystals
bp
80 °C/1 hPa
mp
58-61 °C
InChI
1S/C7H3Cl2NO/c8-5-1-2-7(10-4-11)6(9)3-5/h1-3H
Clave InChI
OLBJNSPBWLCTOT-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 58 °C
Melting range (upper value): ≤ 61 °C
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3