Documentos clave
8.41260
Sigma-Aldrich
1,1-Cyclobutanedicarboxylic acid
≥98%
Sinónimos:
1,1-Cyclobutanedicarboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H8O4
Número de CAS:
Peso molecular:
144.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
226-651-2
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98%
Formulario
powder
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[O-]C(=O)C1(CCC1)C(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C6H8O4/c7-4(8)6(5(9)10)2-1-3-6/h1-3H2,(H,7,8)(H,9,10)
Clave InChI
CCQPAEQGAVNNIA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
for synthesis
Nota de análisis
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable