Documentos clave
8.41088
Sigma-Aldrich
trans-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid
for synthesis
Sinónimos:
trans-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid, trans-Hexahydrophthalic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H12O4
Número de CAS:
Peso molecular:
172.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
218-975-8
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Quality Level
assay
≥97.0% (acidimetric)
form
powder
mp
220-221 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(=O)C1C(CCCC1)C(=O)O
InChI
1S/C8H12O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h5-6H,1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
QSAWQNUELGIYBC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 224 °C
Melting range (upper value): ≤ 227 °C
Identity (IR): passes test
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c