Documentos clave
8.21036
Sigma-Aldrich
Piperine
for synthesis
Sinónimos:
Piperine, 1-Piperoylpiperidine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H19NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
285.34
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
202-348-0
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
potency
514 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
127-130 °C
solubility
0.04 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N3(CCCCC3)C(=O)\C=C\C=C\c1cc2c(cc1)OCO2
InChI
1S/C17H19NO3/c19-17(18-10-4-1-5-11-18)7-3-2-6-14-8-9-15-16(12-14)21-13-20-15/h2-3,6-9,12H,1,4-5,10-11,13H2/b6-2+,7-3+
InChI key
MXXWOMGUGJBKIW-YPCIICBESA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 128 °C
Melting range (upper value): ≤ 131 °C
Identity (IR): passes test
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c