Documentos clave
8.20877
Sigma-Aldrich
(-)-Nicotine
for synthesis
Sinónimos:
(-)-Nicotine, 3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine, (S)-(-)-Nicotine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14N2
Número de CAS:
Peso molecular:
162.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número índice de la CE:
200-193-3
NACRES:
NA.22
presión de vapor
0.06 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
240 °C
potencia
50 mg/kg LD50, oral (Rat)
50 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
0.7-4 % (v/v)
pH
10.2 (20 °C, 8.1 g/L in H2O)
bp
248.8 °C/1013 hPa
mp
-79 °C
temperatura de transición
flash point 111 °C
densidad
1.01 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N1([C@@H](CCC1)c2cnccc2)C
InChI
1S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/t10-/m0/s1
Clave InChI
SNICXCGAKADSCV-JTQLQIEISA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.009 - 1.012
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
213.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
101 °C - closed cup