Key Documents
8.17054
SAFC
Gluconato de sodio
E 576
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Gluconato de sodio
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H11NaO7
Número de CAS:
Peso molecular:
218.14
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
E Number:
E576
EC Index Number:
208-407-7
Quality Level
form
powder
autoignition temp.
>200 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.0-8.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
170-175 °C
solubility
590 g/L
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/C6H12O7.Na/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1
InChI key
UPMFZISCCZSDND-UHFFFAOYSA-M
Application
El gluconato de sodio suele utilizarse como amortiguador y quelante. El gluconato de sodio E 576 es adecuado para utilizar en procesos farmacéuticos y como aditivo alimentario.
Disclaimer
La sustancia 8.17054 no tiene registro REACH porque el único uso admitido es su empleo en medicamentos para uso humano o veterinario o en alimentos o piensos animales según el artículo 2 de la regulación REACH (CE) No 1907/2006.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c