8.14737
DL-Malic acid
for synthesis
Sinónimos:
DL-Malic acid, DL-Hydroxysuccinic acid, Hydroxybutanedioic acid
About This Item
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (acidimetric)
Formulario
solid
temp. de autoignición
349 °C
potencia
>3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
128-132 °C
temperatura de transición
flash point 203 °C
solubilidad
558 g/L
densidad
1.60 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
800 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[O-]C(=O)C(O)CC(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
Clave InChI
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Study on the inhibitory effect of DL‐malic acid on the phase structure and combustion characteristics of coal: This study examines the potential of DL-malic acid as an antioxidant inhibitor in the prevention of coal fires (Sun et al., 2024).
Nota de análisis
Melting range (lower value): ≥ 128 °C
Melting range (upper value): ≤ 132 °C
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
397.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
203 °C