8.14364
Didecyldimethylammonium chloride
(50% solution in 2-propanol/water 2:3) for synthesis
Sinónimos:
N-Decyl-N,N-dimethyl-1-decanaminium chloride, DDAC
Formulario
liquid
potencia
658 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
6.5-8.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
88 °C/1013 hPa
temperatura de transición
flash point 29 °C
densidad
0.90 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.900 - 0.910
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
84.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
29 °C