Documentos clave
8.14363
Sigma-Aldrich
N-Alkyl-N,N-dimethyl-N-benzylammonium chloride
for synthesis
Sinónimos:
N-Alkyl-N,N-dimethyl-N-benzylammonium chloride, Benzyldimethylmyristylammonium chloride
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número índice de la CE:
287-089-1
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
temp. de autoignición
>250 °C (Dust)
pH
5-8 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
73 °C
temperatura de transición
flash point >100 °C
solubilidad
250 g/L
densidad aparente
350 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
Nota de análisis
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (upper value): ≤ 73 °C
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
212.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 100 °C