Documentos clave
8.14165
Sigma-Aldrich
Iminodiacetic acid
≥96.0% (acidimetric), for peptide synthesis
Sinónimos:
Iminodiacetic acid
About This Item
Fórmula lineal:
HN(CH2COOH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
133.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
205-555-4
NACRES:
NA.22
Nombre del producto
Iminodiacetic acid, for synthesis
Nivel de calidad
Ensayo
≥96.0% (acidimetric)
Formulario
crystals
potencia
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.2-2.3 (20 °C in H2O, saturated solution)
mp
247 °C (decomposition)
solubilidad
42 g/L
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N(CC(=O)O)CC(=O)O
InChI
1S/C4H7NO4/c6-3(7)1-5-2-4(8)9/h5H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)
Clave InChI
NBZBKCUXIYYUSX-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable