Documentos clave
8.14113
Sigma-Aldrich
(-)-Menthol
for synthesis
Sinónimos:
(-)-Menthol, 2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H20O
Número de CAS:
Peso molecular:
156.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número índice de la CE:
218-690-9
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
potencia
3300 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
216 °C/1013 hPa
mp
41-44 °C
temperatura de transición
flash point 101 °C
solubilidad
490 mg/L
densidad
0.890 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
450 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O[C@H]1[C@@H](CC[C@H](C1)C)C(C)C
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
Clave InChI
NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 41 °C
Melting range (upper value): ≤ 44 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in ethanol): -50.0 - -48.0 °
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
94 °C - closed cup