Documentos clave
8.08305
Sigma-Aldrich
Titanyl acetylacetonate
for synthesis
Sinónimos:
Titanyl acetylacetonate, Bis(acetylacetonato)titanium(IV) oxide, Bis(2,4-pentanedionato)titanium(IV) oxide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14O5Ti
Número de CAS:
Peso molecular:
262.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número índice de la CE:
237-861-9
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Formulario
powder
mp
200 °C
densidad aparente
500 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/2C5H8O2.O.Ti/c2*1-4(6)3-5(2)7;;/h2*3,6H,1-2H3;;
Clave InChI
ADVORQMAWLEPOI-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (ex Ti): ≥ 95.0 %
Loss on drying: ≤ 1.5 %
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable