Documentos clave
8.06754
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-pyridinecarboxylate
for synthesis
Sinónimos:
Ethyl 3-pyridinecarboxylate, Ethyl nicotinate, 3-Pyridinecarboxylic acid ethyl ester, Nicotinic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
3-(C2H5OOC)C5H4N
Número de CAS:
Peso molecular:
151.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número índice de la CE:
210-370-7
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
potencia
>2005 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
222-224 °C/1013 mbar
mp
8-9 °C
temperatura de transición
flash point 93 °C
densidad
1.11 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
n1cc(ccc1)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H9NO2/c1-2-11-8(10)7-4-3-5-9-6-7/h3-6H,2H2,1H3
Clave InChI
XBLVHTDFJBKJLG-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.106 - 1.108
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
93 °C - closed cup