Documentos clave
8.04957
Sigma-Aldrich
Potassium cyanate
for synthesis
Sinónimos:
Potassium cyanate, Cyanic acid potassium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CKNO
Número de CAS:
Peso molecular:
81.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
209-676-3
NACRES:
NA.22
Formulario:
powder
solubilidad:
750 g/L
Nivel de calidad
Formulario
powder
potencia
567 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
10 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
700-900 °C/1000 hPa (decomposition)
mp
315 °C
solubilidad
750 g/L
densidad
2.056 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
870 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[K+].N#C[O-]
InChI
1S/CHNO.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
Clave InChI
GKKCIDNWFBPDBW-UHFFFAOYSA-M
Nota de análisis
Assay (argentometric): ≥ 97.0 %
Potassium cyanide: ≤ 1.0 %
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable