8.01021
3-Bromo-1-propene
(stabilised) for synthesis
Sinónimos:
3-Bromo-1-propene, Allyl bromide
About This Item
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
295 °C
potencia
120 mg/kg LD50, oral (Rat)
lim. expl.
4.3-7.3 % (v/v)
bp
70-72 °C/1013 mbar
mp
-119 °C
temperatura de transición
flash point -1 °C
densidad
1.428-1.432 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
BrCC=C
InChI
1S/C3H5Br/c1-2-3-4/h2H,1,3H2
Clave InChI
BHELZAPQIKSEDF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Realizing Both Selective Adsorption and Efficient Regeneration by Adsorbents with Photo-Regulated Molecular Gates: This study employs 3-Bromo-1-propene in the synthesis of a molecular gate mechanism for adsorbents, contributing to selective adsorption and efficient regeneration (J Zhu et al.).
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.428 - 1.432
Identity (IR): passes test
The material is stabilised with Butylhydroxytoluene (BHT). At time of analytical testing a content of >100 ppm stabiliser was determined.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
30.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-1 °C - closed cup