Documentos clave
8.00841
Sigma-Aldrich
Methyl acrylate
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
Sinónimos:
Methyl acrylate, Methyl propenoate, Acrylic acid methyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
CH2=CHCOOCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
86.09
Beilstein:
605396
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número índice de la CE:
202-500-6
NACRES:
NA.22
Ensayo:
≥99% (GC)
bp:
80 °C (lit.)
presión de vapor:
67.5 mmHg ( 20 °C)
densidad de vapor
3 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
67.5 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
874 °F
lim. expl.
14.5 %
índice de refracción
n20/D 1.402 (lit.)
pH
7 (20 °C)
Viscosidad cinemática
10 cSt(23 °C)
bp
80 °C (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point -2.7 °C
solubilidad
60 g/L
densidad
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
COC(=O)C=C
InChI
1S/C4H6O2/c1-3-4(5)6-2/h3H,1H2,2H3
Clave InChI
BAPJBEWLBFYGME-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99,0 Area %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0,954 - 0,958
Identity (IR): conforms
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
27.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-2.8 °C - closed cup