681535
Withaferin A
from Withania somnifera, ≥94% (HPLC), solid, anti-inflammatory lactone, Calbiochem®
Sinónimos:
Withaferin A, Withania somnifera
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Withaferin A, Withania somnifera, A cell-permeable steroidal lactone that displays antitumor, anti-inflammatory, radiosensitizing, and immunosuppressive properties.
Nivel de calidad
descripción
RTECS - KE7288500
Ensayo
≥94% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O1[C@H](CC(=C(C1=O)CO)C)[C@H]([C@@H]2[C@@]3([C@H]([C@H]4[C@@H]([C@@]5([C@@]6(O[C@@H]6C4)[C@H](C=CC5=O)O)C)CC3)CC2)C)C
InChI
1S/C28H38O6/c1-14-11-21(33-25(32)17(14)13-29)15(2)18-5-6-19-16-12-24-28(34-24)23(31)8-7-22(30)27(28,4)20(16)9-10-26(18,19)3/h7-8,15-16,18-21,23-24,29,31H,5-6,9-13H2,1-4H3/t15-,16-,18+,19-,20-,21+,23-,24+,26+,27-,28+/m0/s1
Clave InChI
DBRXOUCRJQVYJQ-CKNDUULBSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
A steroidal lactone that displays antitumor, anti-inflammatory, radiosensitizing, and immunosuppressive properties.
Envase
Advertencia
Otras notas
Jeyaprakasam, B., et al. 2003. Life Sci.74, 125.
Devi, P.U., et al. 1995. Cancer Lett.95, 189.
Kupchan, S.M., et al. 1969. J. Org. Chem.34, 3858.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
438.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
226 °C