Documentos clave
538903
Millipore
Prostaglandin E1
Activates adenylate cyclase activity via a G-protein coupled receptor.
Sinónimos:
Prostaglandin E1, PGE₁
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H34O5
Número de CAS:
Peso molecular:
354.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
descripción
Merck USA index - 14, 7876
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white to off-white
solubilidad
ethanol: 50 mg/mL
methanol: 50 mg/mL
DMSO: soluble
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@H]1[C@@H]([C@H](C(=O)C1)CCCCCCC(=O)O)\C=C\[C@@H](O)CCCCC
InChI
1S/C20H34O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h12-13,15-17,19,21,23H,2-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b13-12+/t15-,16+,17+,19+/m0/s1
Clave InChI
GMVPRGQOIOIIMI-DWKJAMRDSA-N
Descripción general
Activates adenylate cyclase activity via a G-protein coupled receptor.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
Activates adenylate cyclase activity
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertencia
Toxicity: Harmful & Carcinogenic / Teratogenic (E)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for 1 month at -20°C.
Otras notas
Ammer, H. and Schulz, R. 1993. Mol. Pharmacol. 43, 556.
Rubin, D. and Laposata, M. 1991. J. Biol. Chem.266, 23618.
Kurstjens, N.P., et al. 1990. Biochem. Biophys. Res. Commun.167, 1162.
Krakauer, K.A., et al. 1986. Prostaglandins32, 301.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable