Documentos clave
530050-M
Millipore
PRIMA-1
A cell-permeable quinuclidinone analog with antitumor properties.
Sinónimos:
PRIMA-1, 2,2-Bis(hydroxymethyl)-1-azabicyclo[2,2,2]octan-3-one, p53 Reactivation and Induction of Massive Apoptosis
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H15NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
185.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (NMR)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
color
off-white
solubilidad
water: 2 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N21CCC(CC2)C(=O)C1(CO)CO
InChI
1S/C9H15NO3/c11-5-9(6-12)8(13)7-1-3-10(9)4-2-7/h7,11-12H,1-6H2
Clave InChI
RFBVBRVVOPAAFS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
A cell-permeable quinuclidinone analog with anti-tumor properties. Induces p53-dependent apoptosis in human tumor cells through restoration of the transcriptional transactivation function to mutant p53. Restores sequence-specific DNA binding and active conformation to mutant p53 proteins in vitro and in living cells. Suppresses tumor growth in mice with no apparent toxicity. Induces apoptosis in breast cancer cells expressing mutant p53.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Primary Target
Restores biochemical and biological function to mutant p53
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Otras notas
Bykov, V.J., et al. 2002. Nat. Med.8, 282.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable