Documentos clave
523350
Sigma-Aldrich
PTIO
Nitric oxide radical scavenger.
Sinónimos:
PTIO, 2-Phenyl-4,4,5,5-tetramethylimidazoline-1-oxyl-3-oxide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H17N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
233.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (titration)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
dark blue
solubilidad
ethanol: soluble
water: soluble
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[N+]1(=C([NH](=O)C(C1(C)C)(C)C)c2ccccc2)[O-]
InChI
1S/C13H17N2O2/c1-12(2)13(3,4)15(17)11(14(12)16)10-8-6-5-7-9-10/h5-9H,1-4H3
Clave InChI
DYUUGILMVYJEHY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Nitric oxide radical scavenger. Reacts with nitric oxide in a stoichiometric manner without affecting nitric oxide synthase activity. Inhibits the enhanced vascular permeability in solid tumors.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
Nitric oxide radical scavenger
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertencia
Toxicity: Irritant (B)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles of solutions.
Otras notas
Hogg, N., et al. 1995. Free Radic. Res. 22, 47.
Maeda, H., et al. 1994. Jpn. J. Cancer Res.85, 331.
Yoshida, M., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun.202, 923.
Akaike, T., et al. 1993. Biochemistry32, 827.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable