5.05818
Scopolamine Hydrobromide
Sinónimos:
Scopolamine Hydrobromide, Muscarinic Acetylcholine Receptor (mAChR) Antagonist, Scopolamine, Levo-duboisine, Hyoscine, Scopoderm
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥99% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
off-white
solubilidad
H2O: 100 mM
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Br].N1([C@@H]2[C@@H]3O[C@@H]3[C@@H]1CC(C2)OC(=O)[C@H](CO)c4ccccc4)C
InChI
1S/C17H21NO4.Br/c1-18-13-7-11(8-14(18)16-15(13)22-16)21-17(20)12(9-19)10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,11-16,19H,7-9H2,1H3;/t11?,12-,13+,14+,15-,16+;/m1./s1
Clave InChI
XUZPYCBMTSSDHK-AKTDCHNFSA-N
Descripción general
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Aparkes. W. 1995. Psychopharmacologia.7, 1.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3