Documentos clave
48-622MAG
Millipore
Kit de microesferas magnéticas MILLIPLEX® 2-Plex Fosfo/Total JNK - Ensayo múltiple de comunicación celular
About This Item
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.47
species reactivity
human, rat, mouse
Quality Level
manufacturer/tradename
Milliplex®
technique(s)
multiplexing: suitable
detection method
fluorometric (Luminex® xMAP®)
storage temp.
2-8°C
General description
El MILLIPLEX® MAP Total/Fosfo Akt (Nº de ref. 48-622MAG) se ha desarrollado para la detección simultánea de JNK fosforilado (Thr183/Tyr185) y JNK total en un solo pocillo utilizando el sistema Luminex.
Specificity
La reactividad cruzada entre los anticuerpos y cualquiera de los otros analitos de este panel es indetectable o insignificante.
Application
Los ensayos múltiples intracelulares basados en microesferas que utilizan la tecnología Luminex permiten la cuantificación relativa simultánea de la fosforilación múltiple o las proteínas de la vía total en muestras de lisado de tejido y celular. Los analitos disponibles para este kit múltiple son: Erk (Total), Erk (Thr185/Tyr187).Se trata de un ensayo de incubación durante la noche (4°C).Este kit debe procesarse utilizando el tampón de ensayo suministrado.Este ensayo requiere 25 μl de lisado celular filtrado diluido por pocillo.El intervalo de concentración proteica de trabajo sugerido para el ensayo es de 1 a 25 μg de proteína total/pocillo (de 25 μl/pocillo a 40 - 1 000 μg/ml).Analitos disponibles:JNK (Total);JNK (Thr183/Tyr185)
Packaging
Placa de 96 pocillos
Legal Information
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
MILLIPLEX® cell signaling assays facilitate detection of phosphoproteins and total proteins in cellular pathways.
MILLIPLEX® cell signaling assays facilitate detection of phosphoproteins and total proteins in cellular pathways.
MILLIPLEX® cell signaling assays facilitate detection of phosphoproteins and total proteins in cellular pathways.
MILLIPLEX® cell signaling assays facilitate detection of phosphoproteins and total proteins in cellular pathways.