236005
COX-1 Inhibitor, FR122047
The COX-1 Inhibitor, FR122047, also referenced under CAS 130717-51-0, controls the biological activity of COX-1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Sinónimos:
COX-1 Inhibitor, FR122047, FR 122047, 1-[(4,5-Bis(4-methoxyphenyl-2-thiazoyl)carbonyl]-4-methylpiperazine, Hydrochloride, 4,5-Bis(4-methoxyphenyl-2-[(1-methylpiperazin-4-yl)carbonyl]thiazole, Hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
color
pale yellow
solubilidad
1 M HCl: 2 mg/mL
water: 4 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[s]1c(nc(c1c4ccc(cc4)OC)c3ccc(cc3)OC)C(=O)N2CCN(CC2)C.[Cl-].[H+]
InChI
1S/C23H25N3O3S.ClH/c1-25-12-14-26(15-13-25)23(27)22-24-20(16-4-8-18(28-2)9-5-16)21(30-22)17-6-10-19(29-3)11-7-17;/h4-11H,12-15H2,1-3H3;1H
Clave InChI
YWMAVHIKOAOSFM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
COX-1, COX-2
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Ochi, T., et al. 2000. Eur. J. Pharmacol.391, 49.
Tanaka, A., et al. 1994. J. Med. Chem.37, 1189.
Dohi, M., et al. 1993. Eur. J. Pharmacol.243, 179.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable