203729
(+)-Brefeldin A, Eupenicillium brefeldianum
Specifically and reversibly blocks translocation of proteins from the endoplasmic reticulum (ER) to the Golgi apparatus without affecting endocytosis or lysosome function.
Sinónimos:
(+)-Brefeldin A, Eupenicillium brefeldianum, 1,6,7,8,9,11a,12,13,14,14a-Decahydro-1,13-dihydroxy-6-methyl-4H-cyclopent[f]oxacyclotridecin-4-one
About This Item
Productos recomendados
descripción
Merck USA index - 14, 1369
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
crystalline solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
solubilidad
methanol: 2 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O1[C@H](CCC\C=C\[C@H]2[C@H]([C@H](\C=C\C1=O)O)C[C@H](C2)O)C
InChI
1S/C16H24O4/c1-11-5-3-2-4-6-12-9-13(17)10-14(12)15(18)7-8-16(19)20-11/h4,6-8,11-15,17-18H,2-3,5,9-10H2,1H3/b6-4+,8-7+/t11-,12+,13-,14+,15-/m0/s1
Clave InChI
KQNZDYYTLMIZCT-PNFJWZTBSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Blocks translocation of proteins from the endoplasmic reticulum (ER) to the Golgi apparatus
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Moriango, N., et al. 1996. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 93, 12856.
Mendez, A.J. 1995. J. Biol. Chem. 270, 5891.
Ridgway, N.D., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 8023.
Tsai, S.C., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA91, 3063.
Ktistakis, N.Y., et al. 1992. Nature356, 344.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable